Kluczowe dokumenty
8.52327
Sigma-Aldrich
Fmoc-hLeu-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-hLeu-OH, Fmoc-homo-L-leucine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H25NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.44
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N([C@@H](CCC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-12-20(21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
Klucz InChI
UJOQOPBFLFQOJJ-FQEVSTJZSA-N
Opis ogólny
Standardowy budulec do wprowadzania reszt aminokwasowych homoleucyny przez Fmoc SPPS
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Komentarz do analizy
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2