Kluczowe dokumenty
8.52133
Sigma-Aldrich
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp
Novabiochem®
Synonim(y):
Fmoc-Gln(Trt)-OPfp, N-α-Fmoc-N-γ-trityl-L-glutamine pentafluorophenyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C45H33F5N2O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
776.75
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
linia produktu
Novabiochem®
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
producent / nazwa handlowa
Novabiochem®
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
amide
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
Fc1c(c(c(c(c1F)F)OC(=O)[C@@H](NC(=O)OCC5c6c(cccc6)c7c5cccc7)CCC(=O)NC(c4ccccc4)(c3ccccc3)c2ccccc2)F)F
InChI
1S/C45H33F5N2O5/c46-37-38(47)40(49)42(41(50)39(37)48)57-43(54)35(51-44(55)56-26-34-32-22-12-10-20-30(32)31-21-11-13-23-33(31)34)24-25-36(53)52-45(27-14-4-1-5-15-27,28-16-6-2-7-17-28)29-18-8-3-9-19-29/h1-23,34-35H,24-26H2,(H,51,55)(H,52,53)/t35-/m0/s1
Klucz InChI
OLYKAAWLZTVISS-DHUJRADRSA-N
Opis ogólny
Wstępnie uformowany ester pentafluorofenylowy do sprzęgania reszt aminokwasowych glutaminy za pomocą Fmoc SPPS. Zastosowanie umożliwia monitorowanie tworzenia wiązania amidowego za pomocą błękitu bromofenolowego.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Protokoły rozszczepiania i deprotekcji dla Fmoc SPPS
Referencje literaturowe
[1] P. Sieber, et al. (1991) Tetrahedron Lett., 32, 739.
Powiązanie
Zastępuje: 04-12-1539
Komentarz do analizy
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in dioxan): -8.0 - -5.0 °
Purity (TLC (0004)): <2% DCU
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0% (a/a)
Solubility (0.5 mmole in 3 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informacje prawne
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2