8.43847
2′-metyloacetoacetanilid
for synthesis
Synonim(y):
2′-Methylacetoacetanilide
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
0.01 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
103-106 °C
temp. przejścia
flash point 143 °C
gęstość
1.30 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(c1c(cccc1)C)C(=O)CC(=O)C
InChI
1S/C11H13NO2/c1-8-5-3-4-6-10(8)12-11(14)7-9(2)13/h3-6H,7H2,1-2H3,(H,12,14)
Klucz InChI
TVZIWRMELPWPPR-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Melting range
- lower value:
≥ 103 °C
- upper value: ≤ 106 °C
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup