Kluczowe dokumenty
8.41749
Sigma-Aldrich
1-Pentanetiol
for synthesis
Synonim(y):
Merkaptan amylu, merkaptan pentylu
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H12S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352105
Numer indeksu EC:
203-789-1
ciśnienie pary
18.5 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
125-126 °C/1013 hPa
mp
-76 °C
temp. przejścia
flash point 18 °C
rozpuszczalność
0.16 g/L
gęstość
0.841 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C5H12S/c1-2-3-4-5-6/h6H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
ZRKMQKLGEQPLNS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.840 - 0.844
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18 °C - closed cup