Key Documents
8.41514
Sigma-Aldrich
Diethyl acetylenedicarboxylate
for synthesis
Synonim(y):
Diethyl acetylenedicarboxylate, 2-Butynedioic acid diethyl ester
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H10O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.16
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
212-095-8
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Postać
liquid
tw
108-110 °C/14.7 hPa
mp
1.5 °C
temp. przejścia
flash point 94 °C
gęstość
1.067 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H10O4/c1-3-11-7(9)5-6-8(10)12-4-2/h3-4H2,1-2H3
Klucz InChI
STRNXFOUBFLVIN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.063 - 1.073
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
201.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
94 °C - closed cup