Kluczowe dokumenty
8.41367
Sigma-Aldrich
4′-Isopropylacetophenone
for synthesis
Synonim(y):
4′-Isopropylacetophenone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.23
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
211-433-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥95.5% (GC)
Formularz
liquid
bp
119-120 °C/13.3 hPa
gęstość
0.970 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C11H14O/c1-8(2)10-4-6-11(7-5-10)9(3)12/h4-8H,1-3H3
Klucz InChI
PDLCCNYKIIUWHA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 95.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.967 - 0.974
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - (External MSDS)