Próba
95%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.525 (lit.)
bp
127-128 °C/15 mmHg (lit.)
gęstość
1.078 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenoxy
ciąg SMILES
C1CCC(CC1)Oc2ccccc2
InChI
1S/C12H16O/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12/h1,3-4,7-8,12H,2,5-6,9-10H2
Klucz InChI
OSAOIDIGMBDXED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cyclohexyl phenyl ether is an alkyl aryl ether. It undergoes thermolysis and aquathermolysis reactions to yield 1-methylcyclopentene and phenol as major products. Cyclohexyl phenyl ether can be synthesized from cyclohexyl bromide and phenol. It can also be prepared from 2-cyclohexen-1-one via oxidative aromatization in the presence of VO(OEt)Cl2 and cyclohexanol.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
64.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
18.3 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Aqueous organic chemistry. 3. Aquathermolysis: reactivity of ethers and esters.
Energy and Fuels, 4(5), 488-492 (1990)
VO (OR) Cl2-induced oxidative aromatization of α,β-unsaturated cyclohexenones.
The Journal of Organic Chemistry, 55(1), 358-360 (1990)
Comparative study of phenol alkylation mechanisms using homogeneous and silica-supported boron trifluoride catalysts.
J. Mol. Catal. A: Chem., 159(2), 309-314 (2000)