Key Documents
8.22137
Sigma-Aldrich
4-Propyl-2-thiouracil
for synthesis
Synonim(y):
4-Propyl-2-thiouracil, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H10N2OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
200-103-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
solid
siła działania
1250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6-7.5 (20 °C, 5 g/L in H2O, slurry)
mp
216-220 °C
temp. przejścia
flash point 300 °C
rozpuszczalność
1.1 g/L
gęstość nasypowa
159 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Klucz InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 216 °C
Melting range (upper value): ≤ 220 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3