Kluczowe dokumenty
P3700000
Propylthiouracil
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6-Propyl-2-thiouracil, 2,3-Dihydro-6-propyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 4-Hydroxy-2-mercapto-6-propylpyrimidine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
opis
enzyme inhibitor
rodzina API
propylthiouracil
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
218-220 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC1=CC(=O)NC(=S)N1
InChI
1S/C7H10N2OS/c1-2-3-5-4-6(10)9-7(11)8-5/h4H,2-3H2,1H3,(H2,8,9,10,11)
Klucz InChI
KNAHARQHSZJURB-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... DIO1(1733) , TPO(7173)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)