Kluczowe dokumenty
8.22101
Sigma-Aldrich
Morpholinium chloride
for synthesis
Synonim(y):
Morpholinium chloride, Morpholine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H10ClNO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
123.58
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
233-029-4
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
siła działania
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
174-178 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C4H9NO.ClH/c1-3-6-4-2-5-1;/h5H,1-4H2;1H
Klucz InChI
JXYZHMPRERWTPM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 174 °C
Melting range (upper value): ≤ 178 °C
Sulfated ash: ≤ 0.20 %
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2