Kluczowe dokumenty
8.21710
Sigma-Aldrich
1-Bromononane
for synthesis
Synonim(y):
1-Bromononane, Nonyl bromide
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)8Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.15
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Numer indeksu EC:
211-755-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
liquid
bp
201 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 90 °C
gęstość
1.09 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
BrCCCCCCCCC
InChI
1S/C9H19Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h2-9H2,1H3
Klucz InChI
AYMUQTNXKPEMLM-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.087 - 1.091
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
194.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
90 °C - closed cup