Key Documents
8.21139
Sigma-Aldrich
Chlorotriethylsilane
for synthesis
Synonim(y):
Chlorotriethylsilane, Triethylchlorosilane, Triethylsilyl chloride
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)3SiCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
213-615-6
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
liquid
temp. samozapłonu
280 °C
tw
144-145 °C/1013 hPa
temp. przejścia
flash point 30 °C
gęstość
0.90 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H15ClSi/c1-4-8(7,5-2)6-3/h4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.897 - 0.900
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C