Kluczowe dokumenty
8.20881
Sigma-Aldrich
2-Nitroanilina
for synthesis
Synonim(y):
2-Nitroaniline, o-Nitraniline
About This Item
Wzór liniowy:
2-(NO2)C6H4NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
138.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
201-855-4
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Formularz
powder
temp. samozapłonu
521 °C
siła działania
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.1 (20 °C, 10 g/L in H2O, slurry)
mp
68-71 °C
temp. przejścia
flash point 167 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H6N2O2/c7-5-3-1-2-4-6(5)8(9)10/h1-4H,7H2
Klucz InChI
DPJCXCZTLWNFOH-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 70 °C
Melting range (upper value): ≤ 73 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Organy docelowe
Blood
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
332.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
167.0 °C - closed cup