Kluczowe dokumenty
8.20661
Sigma-Aldrich
4-hydroksybenzofenon
for synthesis
Synonim(y):
4-Hydroxybenzophenone, p-Benzoylphenol
About This Item
Wzór liniowy:
4-(OH)C6H4COC6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
214-507-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Formularz
powder
bp
260-262 °C/32 hPa
mp
131-133 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H10O2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,14H
Klucz InChI
NPFYZDNDJHZQKY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 131 °C
Melting range (upper value): ≤ 133 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2