Key Documents
8.20515
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline
for synthesis
Synonim(y):
N,N-Dimethyl-4-nitrosoaniline, 4-Nitroso-N,N-dimethylaniline
About This Item
Wzór liniowy:
4-(NO)C6H4N(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Numer indeksu EC:
205-343-1
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Postać
solid
siła działania
65 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
84-87 °C
gęstość
1.15 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H10N2O/c1-10(2)8-5-3-7(9-11)4-6-8/h3-6H,1-2H3
Klucz InChI
CMEWLCATCRTSGF-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 82 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
FlameSkull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3