Kluczowe dokumenty
8.20092
Sigma-Aldrich
Chlorek 4-hydroksyaniliny
for synthesis
Synonim(y):
Chlorowodorek 4-aminofenolu, chlorowodorek 4-hydroksyaniliny
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
109.13 (free base basis)
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352107
Numer indeksu EC:
200-122-6
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
mp
306 °C (decomposition)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[N+H3]c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C6H7NO.ClH/c7-5-1-3-6(8)4-2-5;/h1-4,8H,7H2;1H
Klucz InChI
RVGOBWDGAVAVPJ-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3