Kluczowe dokumenty
8.14112
Sigma-Aldrich
Kwas 3-dimetyloaminobenzoesowy
for synthesis
Synonim(y):
3-Dimethylaminobenzoic acid
About This Item
Wzór liniowy:
3-((CH3)2N)C6H4COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.19
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Numer indeksu EC:
202-775-2
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (acidimetric)
mp
149-152 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N(C)(C)c1cc(ccc1)C(=O)O
InChI
1S/C9H11NO2/c1-10(2)8-5-3-4-7(6-8)9(11)12/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Klucz InChI
NEGFNJRAUMCZMY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 152 °C
Identity (IR): passes test
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3