Kluczowe dokumenty
8.18874
Sigma-Aldrich
Butyllithium
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Synonim(y):
BuLi solution, 1-Lithiobutane, n-Butyllithium, NBL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
ciśnienie pary
163 hPa ( 20 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
240 °C
granice wybuchowości
1.2-7.8 % (v/v)
bp
69 °C/1013 hPa
mp
-95 °C
temp. przejścia
flash point -22 °C
gęstość
0.68 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
(15% solution in n-hexane) for synthesis
Komentarz do analizy
Colour (visual)colourless to slight yellowAppearance of substance (visual)clear to turbidAssay (acidimetric)13.5 - 16.5 %Assay (total alcalinity)13.5 - 16.5 %
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3 - Water-react. 1
Organy docelowe
Central nervous system, Nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°C)
-22 °C