Key Documents
8.18556
Sigma-Aldrich
2-Cyclohexylethanol
for synthesis
Synonim(y):
2-Cyclohexylethanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
128.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
224-672-1
ciśnienie pary
0.2 hPa ( 25 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Postać
liquid
siła działania
940 mg/kg LD50, oral (Rat)
1220 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
0.9-6.3 % (v/v)
mp
-20 °C
temp. przejścia
flash point 93 °C
gęstość
0.92 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C8H16O/c9-7-6-8-4-2-1-3-5-8/h8-9H,1-7H2
Klucz InChI
QJQZRLXDLORINA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.920 - 0.922
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup