Key Documents
8.18313
Sigma-Aldrich
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate
for synthesis
Synonim(y):
tert-Butyldimethylsilyl trifluoromethanesulfonate, Trifluoromethanesulfonic acid tert-butyldimethylsilyl ester, tert-Butyldimethylsilyl triflate
About This Item
Wzór liniowy:
CF3SO3Si(CH3)2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
274-102-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (acidimetric)
Postać
liquid
tw
65-67 °C/13 hPa
temp. przejścia
flash point 36 °C
gęstość
1.151 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-6(2,3)15(4,5)13-14(11,12)7(8,9)10/h1-5H3
Klucz InChI
WLLIXJBWWFGEHT-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.145 - 1.152
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup