Kluczowe dokumenty
8.16147
Sigma-Aldrich
(R)-(-)-Menthyl acetate
for synthesis
Synonim(y):
(R)-(-)-Menthyl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
198.30
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
220-076-0
NACRES:
NA.22
Formularz:
liquid
Próba:
≥97.0% (GC)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
siła działania
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
gęstość
0.925 g/cm3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O([C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
Klucz InChI
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.923 - 0.928
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in chloroform): -93.0 - -83.0 °
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
170.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
77 °C - closed cup