Kluczowe dokumenty
8.16001
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Arginine hydrochloride
for synthesis
Synonim(y):
L-Arginine monohydrochloride, α-Amino-δ-guanidino valerianic acid hydrochloride, alpha-Amino-delta-guanidino valerianic acid hydrochloride, Arg, (S)-(+)-2-Amino-5-[(aminoiminomethyl)amino]pentanoic acid monohydrochloride, (S)-(+)-Arginine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14N4O2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.66
Beilstein:
3631658
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Numer indeksu EC:
214-275-1
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
<1 Pa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99% (silver nitrate titration)
Formularz
solid
siła działania
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
rozpuszczalność
730 g/L
gęstość
1.42 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
1250 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
Klucz InChI
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Działania biochem./fizjol.
Substrate of nitric oxide synthase, which is converted to citrulline and nitric oxide (NO). Induces insulin release by a nitric oxide-dependent mechanism.
Komentarz do analizy
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +21.5 - +23.0 °
Identity (IR): passes test
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1