Kluczowe dokumenty
8.14912
Sigma-Aldrich
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers)
for synthesis
Synonim(y):
tert-Dodecanethiol (mixture of isomers), Lauryl mercaptan, Dodecyl mercaptan
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H26S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.40
Kod UNSPSC:
12352105
Numer indeksu EC:
246-619-1
Formularz:
liquid
ciśnienie pary
1.33 hPa ( 25.5 °C)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
350 °C
siła działania
6800 mg/kg LD50, oral (Rat)
12600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
233 °C/1013 hPa
mp
-45 °C
temp. przejścia
flash point 98 °C
rozpuszczalność
<0.1 g/L
gęstość
0.856 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H26S/c1-9(2)10(3,4)11(5,6)12(7,8)13/h9,13H,1-8H3
Klucz InChI
YAJYJWXEWKRTPO-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (of S): ≥ 98.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.853 - 0.858
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup