Kluczowe dokumenty
52992-U
Supelco
Supel Swift HLB DPX Tip
Hamilton, Tip volume 1 mL, box of 96 tips, bed weight 10 mg
Synonim(y):
Supel Swift HLB DPX SPE
About This Item
Kod UNSPSC:
41104008
NACRES:
NB.21
Nazwa produktu
5225 Swift HLB DPX Tip 1363, weight 10 mg (bed), volume 1 mL, box of 96 tips
opakowanie
box of 96 tips
Poziom jakości
metody
solid phase extraction (SPE): suitable
powierzchnia
425-500 m2/g
pojemność
1 mL
masa
10 mg (bed)
grupa aktywna macierzy
Polymeric HLB phase
wielkość cząstki
40-75 μm (>90%)
wielkość porów
0.70-0.80 mL/g pore volume
80-210 Å pore size
kompatybilność
(MS-friendly)
for use with Hamilton
Opis ogólny
DPX to skrót od Dispersive Pipette EXtraction. Końcówki 5225 Swift HLB DPX to końcówki do pipet, które zawierają luźno zawarty materiał 5225 Swift HLB, który jest mieszany z roztworem próbki w celu przeprowadzenia ekstrakcji w fazie stałej w sposób dyspersyjny. Ten format końcówek DPX pozwala na prosty i szybki przepływ pracy, który jest wysoce podatny na automatyzację o wysokiej przepustowości. 5225 Swift HLB to kopolimerowa faza do ekstrakcji do fazy stałej (SPE) składająca się zarówno z hydrofilowych, jak i lipofilowych grup funkcyjnych. Faza ta jest idealna do ekstrakcji szerokiej gamy związków z próbek wodnych, w tym próbek żywności/środowiska, a także próbek biologicznych (np. surowicy i osocza). Ze względu na hydrofilowe i lipofilowe właściwości zrównoważone (HLB), materiał polimerowy może selektywnie zatrzymywać szeroką gamę związków o różnych polaryzacjach i wartościach LogP. Tradycyjna metoda HLB SPE wykorzystuje pięcioetapowy proces przygotowania próbki, który zwykle obejmuje kondycjonowanie sorbentów rozpuszczalnikiem organicznym, a następnie etap równowagi w celu przywrócenia sorbentów do warunków ładowania próbki. Konstrukcja produktu pozwala na bezpośrednie załadowanie próbki na złoże sorbentu, eliminując w ten sposób etap kondycjonowania. Ta cecha produktu może zarówno zaoszczędzić czas, jak i uprościć przygotowanie próbki, co może również służyć do zmniejszenia błędów przetwarzania próbek.
Zastosowanie
  • Kliniczny
  • Bioanaliza
  • Farmaceutyka
  • Żywność i napoje
  • Środowisko
Cechy i korzyści
  • Hydrofilowa modyfikowana żywica styrenowa - ekstrakcja i odzyskiwanie szerokiego zakresu analitów przy użyciu jednego sorbentu (od polarnych do niepolarnych, od kwaśnych do zasadowych).
  • Większa pojemność - pozwala na mniejsze masy złoża, mniejsze objętości elucji i oszczędność czasu podczas przetwarzania próbek.
  • Odporność na przesuszenie - solidna metodologia, mniejsza zmienność
  • Rygorystyczne standardy produkcji i kontroli jakości - większa spójność produktu dla lepszej dokładności i precyzji w porównaniu do wszystkich formatów SPE
Komentarz do analizy
Dyspersyjny format SPE z 96 końcówkami jest idealny dla laboratoriów o średniej i wysokiej wydajności, wykonujących jednocześnie dużą liczbę próbek, ponieważ format jest kompatybilny z automatyzacją. Zalecana waga końcówki w zależności od objętości próbki:
  • Objętość próbki: <300 µL (masa złoża: 3 mg lub 5 mg)
  • Objętość próbki: <600 µL (masa złoża: 10 mg)
  • Objętość próbki: <800 µL (masa złoża: 20 mg)
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Supel is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)