Key Documents
8.14209
Sigma-Aldrich
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide
for synthesis
Synonim(y):
Bis(4-hydroxyphenyl)sulfide, 4,4′-Thiodiphenol, 4,4′-Dihydroxyphenyl sulfide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H10O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352104
Numer indeksu EC:
220-197-9
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
siła działania
3362 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10250 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
mp
149-152 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C12H10O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)15-12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8,13-14H
Klucz InChI
VWGKEVWFBOUAND-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 149 °C
Melting range (upper value): ≤ 153 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2