Kluczowe dokumenty
8.14070
Sigma-Aldrich
Sebacic acid dinitrile
for synthesis
Synonim(y):
Sebacic acid dinitrile, Decanedinitrile, Decanedioic acid dinitrile, Sebaconitrile
About This Item
Wzór liniowy:
CN(CH2)8CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.25
Kod UNSPSC:
12352117
Numer indeksu EC:
217-494-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥94.5% (GC)
Formularz
liquid
bp
199-204 °C/20 hPa
mp
7-8 °C
temp. przejścia
flash point >93 °C
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H16N2/c11-9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12/h1-8H2
Klucz InChI
DFJYZCUIKPGCSG-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 94.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.914
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 113 °C - closed cup