Kluczowe dokumenty
81024N
Sigma-Aldrich
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified
≥98%, USA origin, Tested For IgG, Protein standard: suitable, enzyme immunoassay: suitable
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41141801
NACRES:
NA.28
Nazwa produktu
Bovine Serum Albumin Sulfhydryl Modified, pack of 10 g
klasa czystości
special quality (Specialty Grade)
Poziom jakości
Próba
≥98% (purity)
Formularz
lyophilized powder
okres trwałości
48 mo.
masa cząsteczkowa
~66 kDa
oczyszczone przez
heat shock fractionation
opakowanie
pack of 10 g
pochodzenie
USA origin
Free Sulfhydrl Content content
0.0-1.0 mmol/mol
metody
enzyme immunoassay: suitable
ligand binding assay: suitable
protein quantification: suitable
zanieczyszczenia
Tested For IgG
strata
≤5%
pH
6.8-7.5
ślady anionów
chloride (Cl-): 0.0-6.0 mg/g
ślady kationów
Na: 0.0-15.0 mg/g
obecność zanieczyszczeń
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
temp. przechowywania
2-8°C
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3