AB6001
Anti-MMP-9 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonim(y):
92 kDa gelatinase, 92 kDa type IV collagenase, Gelatinase B, macrophage gelatinase, matrix metallopeptidase 9, matrix metalloproteinase 9, type V collagenase
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
oczyszczone przez
affinity chromatography
reaktywność gatunkowa
canine, human
reaktywność gatunkowa (przewidywana na podstawie homologii)
primate (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology), dog (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology)
metody
western blot: suitable
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MMP9(4318)
Opis ogólny
MMP9, also known as gelatinase B, is a secreted enzyme which degrades the interstitial collagens, types I, II, and III and is produced by normal alveolar macrophages and granulocytes.
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Cell Structure
MMPs & TIMPs
Jakość
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected MMP-9 on 10 µg of HL-60 plus PMA conditioned media.
Opis wartości docelowych
Powiązanie
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Komentarz do analizy
HL-60 plus PMA conditioned media
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1