Kluczowe dokumenty
8.06912
Sigma-Aldrich
Ethyl mandelate
for synthesis
Synonim(y):
Ethyl mandelate, Ethyl α-hydroxyphenylacetate, Mandelic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Kod UNSPSC:
12352108
Numer indeksu EC:
212-263-0
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥96.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n25/589 1.5136
mp
24-27 °C
temp. przejścia
flash point 93 °C
gęstość
1.13 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C10H12O3/c1-2-13-10(12)9(11)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9,11H,2H2,1H3
Klucz InChI
SAXHIDRUJXPDOD-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 25 °C
Melting range (upper value): ≤ 30 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
199.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
93 °C