8.05817
Magnesium
turnings acc. to Grignard for synthesis
Synonim(y):
Magnesium
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Numer indeksu EC:
231-104-6
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Formularz
solid
temp. samozapłonu
>450 °C
bp
1107 °C/1013 hPa
mp
651 °C
gęstość
1.75 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
Klucz InChI
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (on Mg): ≥ 99,0 %(m)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 1 - Water-react 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials