Kluczowe dokumenty
8.01295
Sigma-Aldrich
4-etylomorfolina
for synthesis
Synonim(y):
N-Etylomorfolina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
115.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
202-885-0
ciśnienie pary
8.1 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
160 °C
siła działania
1640 mg/kg LD50, oral (Rat)
900 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.9 % (v/v)
pH
11.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Lepkość kinematyczna
1 cSt(23 °C)
bp
138 °C/1013 hPa
mp
-63--62 °C
temp. przejścia
flash point 30 °C
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/C6H13NO/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H2,1H3
Klucz InChI
HVCNXQOWACZAFN-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.913 - 0.916
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
86.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
30 °C