Kluczowe dokumenty
8.00974
Sigma-Aldrich
Alkohol allilowy
for synthesis
Synonim(y):
Allyl alcohol, 2-Propene-1-ol
About This Item
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
Numer indeksu EC:
203-470-7
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
24.3 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
375 °C
siła działania
64 mg/kg LD50, oral (Rat)
granice wybuchowości
2.5-18 % (v/v)
bp
97 °C/1013 hPa
mp
-129 °C
temp. przejścia
flash point 22 °C
gęstość
0.85 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
OCC=C
InChI
1S/C3H6O/c1-2-3-4/h2,4H,1,3H2
Klucz InChI
XXROGKLTLUQVRX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
for synthesis
Zastosowanie
Alkohol allilowy do syntezy. Nr CAS 107-18-6, nr WE 203-470-7.
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%)≥ 99.0 % (a/a)Density (d 20 °C/ 4 °C)0.851 - 0.854Water (K. F.)≤ 0.20 %Identity (IR)passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup