Kluczowe dokumenty
71210-M
Sigma-Aldrich
(DE3)pLysS Competent Cell Set 2 - Novagen
Escherichia coli, rod shaped
About This Item
Kod UNSPSC:
41106202
NACRES:
NA.81
Nazwa produktu
(DE3)pLysS Competent Cell Set 2 - Novagen,
pochodzenie biologiczne
Escherichia coli
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
tryb wzrostu
adherent or suspension
morfologia
rod shaped
metody
microbiological culture: suitable
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Ten produkt jest objęty licencją Brookhaven National Labs. Podmioty komercyjne muszą uzyskać licencję na użytkowanie badawcze przed zakupem. Skontaktuj się z działem licencjonowania, aby potwierdzić, że Twoja firma posiada już licencję na użytkowanie badawcze.
Ten produkt zawiera organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO). W UE GMO są regulowane odpowiednio dyrektywami 2001/18/WE i 2009/41/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz ich krajową implementacją w państwach członkowskich. Przepisy te zobowiązują nas do żądania pewnych informacji o użytkowniku i zakładzie, w którym przetwarzane są GMO. Kliknij tutaj, aby uzyskać formularz deklaracji użytkownika końcowego (EUD).
Komponenty
•0.2 mlRosetta 2(DE3)pLysS Competent Cells
•0.2 mlRosetta-gami 2(DE3)pLysS Competent Cells
•0.2 mlRosett-gami B(DE3)pLysS Competent Cells
•0.2 mlRosettaBlue(DE3)pLysS Competent Cells
•0.2 mlOrigami 2(DE3)pLysS Competent Cells
•0.2 mlOrigami B(DE3)pLysS Competent Cells
•10 µlTest Plasmid
•4 × 2 mlSOC Medium
Ostrzeżenie
Toksyczność: Wiele wartości toksyczności, patrz MSDS (O)
Informacje prawne
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2