DC05L
Goat Anti-Mouse IgG Alkaline Phosphatase Conjugate
lyophilized, Calbiochem®
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
goat
Poziom jakości
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
lyophilized
zawiera
≤0.1% sodium azide as preservative
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
izotyp
IgG
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Immunoblotting (1:5000-1:100,000, colorimetric; 1:10,000-1:200,000, chemiluminescence)
Ostrzeżenie
Postać fizyczna
Rekonstytucja
Inne uwagi
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3