Kluczowe dokumenty
70840-M
Sigma-Aldrich
DNA pTriEx-1.1 - Novagen
About This Item
Kod UNSPSC:
41106611
NACRES:
NA.51
Formularz
liquid
Poziom jakości
producent / nazwa handlowa
Novagen®
warunki przechowywania
OK to freeze
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Wektor pTriEx<TMSYMBOL></TMSYMBOL>-1.1 jest unikalnie zaprojektowany, aby umożliwić szybką charakterystykę genów docelowych w wielu systemach ekspresji. Dzięki temu wektorowi pojedynczy rekombinowany plazmid może być używany do testowania ekspresji w komórkach E. coli, owadów i kręgowców. W przejściowej ekspresji w komórkach kręgowców pośredniczy promotor hybrydowy składający się z natychmiastowego wczesnego enhancera CMV połączonego z promotorem β-aktyny kurczaka. Do ekspresji w komórkach owadzich, pTriEx-1.1 zawiera flankujące sekwencje bakulowirusa, aby umożliwić generowanie rekombinowanych bakulowirusów przy użyciu systemu BacVector<TMSYMBOL></TMSYMBOL>. W komórkach owadzich zainfekowanych bakulowirusem ekspresja jest napędzana przez bardzo późny promotor p10. Ekspresja w E. coli jest regulowana przez ściśle kontrolowany promotor T7lac. Ekspresja może być indukowana u gospodarzy takich jak NovaBlue poprzez zakażenie fagiem λCE6, który konstytutywnie wyraża polimerazę RNA T7 z promotorów λpL i λ>pI. Alternatywnie, rekombinowane plazmidy pTriEx można przenieść do gospodarza (DE3)pLacI, który umożliwia indukcję opartą na IPTG.
Ten produkt jest sprzedawany wyłącznie do użytku wewnętrznego. Jakiekolwiek komercyjne wykorzystanie tego produktu, jego składników i/lub jakichkolwiek jego pochodnych (w tym między innymi białek wytwarzanych przy użyciu produktu lub jego składników) (łącznie i dalej "Produkt EMD") wymaga podpisania pisemnej umowy komercyjnego wykorzystania z EMD Millipore Corporation lub jej następcą prawnym. Użytkowanie komercyjne obejmuje między innymi: (1) wykorzystanie Produktu EMD do wytwarzania produktów przeznaczonych do sprzedaży osobom trzecim; (2) wykorzystanie Produktu EMD do świadczenia usług, dostarczania informacji lub danych osobom trzecim w zamian za wynagrodzenie; (3) wykorzystanie Produktu EMD do celów terapeutycznych, diagnostycznych lub profilaktycznych (w tym jako część urządzenia, chipa, testu lub innego produktu); lub (4) odsprzedaż Produktu EMD, niezależnie od tego, czy taki Produkt EMD jest odsprzedawany do celów badawczych. Żadne z postanowień zawartych w niniejszym dokumencie nie stanowi ani nie gwarantuje, że do korzystania z Produktu EMD nie są wymagane dodatkowe prawa osób trzecich. Wszelkie pytania dotyczące ograniczeń użytkowania należy kierować na adres: licensing@milliporesigma.com.
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
Ten produkt nie jest dostępny w Japonii.
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1