654205-M
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli
Synonim(y):
TNF-α, Human, Recombinant, E. coli, rhTNF-α, rh-Cachectin, Tumor Necrosis Factor-α
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
human
Poziom jakości
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥95% (SDS-PAGE)
Formularz
lyophilized
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤0.1 ng/μg Endotoxin (ng/μg TNF-α)
rozpuszczalność
distilled water: 0.1—1 mg/mL
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... TNF(7124)
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Tsuchida, H., et al. 1995. J. Immunol. 154, 2403.
Westwick, J.K., et al. 1995. J. Biol. Chem. 270, 22689.
Polunovsky, V.A., et al. 1994. Exp. Cell Res.214, 584.
Koide, M., et al. 1993. FEBS Lett.318, 213.
Vilcek, J., and Lee, T.H. 1991. J. Biol. Chem.266, 7313.
Informacje prawne
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3