Kluczowe dokumenty
6.17740
Supelco
Ammonium fluoride
purified grade
Synonim(y):
Ammonium fluoride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H4FN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
37.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
klasa czystości:
purified grade
klasa czystości
purified grade
InChI
1S/2FH.H3N/h2*1H;1H3
Klucz InChI
KVBCYCWRDBDGBG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash