Kluczowe dokumenty
613420
Millipore
DL-α-Tocopherol
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Synonim(y):
DL-α-Tocopherol, Vitamin E
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H50O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
430.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥96% (GC)
Formularz
oil
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
pale yellow
rozpuszczalność
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3/t21-,22-,29-/m1/s1
Klucz InChI
GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N
Opis ogólny
A physiological membrane-bound antioxidant that protects cell membrane lipids from oxidative damage by free radicals.
Opakowanie
Packaged under inert gas
Ostrzeżenie
Toxicity: Standard Handling (A)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and refrigerate (4°C).
Inne uwagi
Matthai, T. 1996. Indian J. Pediatr. 63, 242.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1