Kluczowe dokumenty
605206
Sigma-Aldrich
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
Synonim(y):
Thrombin, Citrate-Free, Human Plasma
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.25
pochodzenie biologiczne
human plasma
Poziom jakości
opis
Merck USA index - 14, 9383
Formularz
liquid
aktywność właściwa
≥2500 NIH units/mg protein
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Native thrombin from human plasma. Formulation useful for procedures in which the presence of citrate is undesirable.
Native thrombin from human plasma. Key enzyme in the coagulation cascade. Converts fibrinogen to fibrin and activates factor XIII, which cross-links and stabilizes the fibrin polymer. Formulation useful for procedures in which presence of citrate is undesirable.
Ostrzeżenie
Toxicity: Harmful (C)
Definicja jednostki
One unit is determined by comparison with a standard curve prepared using the Bureau of Biologics standard thrombin.
Postać fizyczna
In 100 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl, pH 7.4.
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared from plasma that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Rekonstytucja
Following initial thaw, aliquot and freeze (-70°C).
Komentarz do analizy
Homogeneous by SDS-PAGE
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1