Kluczowe dokumenty
581011
Sigma-Aldrich
Inhibitor telomerazy IX
The Telomerase Inhibitor IX, also referenced under CAS 368449-04-1, controls the biological activity of Telomerase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Synonim(y):
MST-312, N,Nʹ-bis(2,3-dihydroksybenzoilo)-1,3-fenylenodiamina
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
380.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.54
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N(c2cc(ccc2)NC(=O)c3c(c(ccc3)O)O)C(=O)c1c(c(ccc1)O)O
InChI
1S/C20H16N2O6/c23-15-8-2-6-13(17(15)25)19(27)21-11-4-1-5-12(10-11)22-20(28)14-7-3-9-16(24)18(14)26/h1-10,23-26H,(H,21,27)(H,22,28)
Klucz InChI
MIQUEZGHEJGPJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek, zawierający bis-katechol związek m-fenylenodiaminowy, który wykazuje właściwości antyproliferacyjne. Działa jako silny, odwracalny inhibitor aktywności telomerazy (IC50 = 670 nM, lizat TRAP przygotowany z komórek U937). Stwierdzono, że długotrwałe leczenie MST-312 powoduje skrócenie telomerów i zatrzymanie wzrostu komórek U937. Nie hamuje aktywności polimerazy DNA Taq (IC50 >3 µM).
Działania biochem./fizjol.
Cel pierwotny
Lizat TRAP przygotowany z komórek U937
Docelowe IC50: 670 nM przeciwko aktywności telomerazy w lizacie TRAP przygotowanym z komórek U937
Odwracalny: tak
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Seimiya, H., et al. 2005. Cancer Cell7, 25.
Seimiya, H., et al. 2002. Mol. Cancer Ther.1, 657.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2