Kluczowe dokumenty
5.74826
Millipore
Zestaw filtrów ReadyStream®
For sterile filtration of water for convenient preparation of a large amounts of food testing media in a short time with the ReadyStream® workflow
Synonim(y):
Filtr 0,22 µm, Sterylny filtr membranowy, Zestaw filtrów
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NA.84
Materiały
polyethersulfone filter
styrene-acrylonitrile (SAN) housing
sterylność
sterile; γ-irradiated
Właściwości
hydrophilic 2.7 mL
opakowanie
pack of 5 filter
metody
sterile filtration: suitable
wielkość porów
0.22 μm pore size
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with ReadyStream® System
Opis ogólny
Filtr ReadyStream® do stosowania z systemem ReadyStream® sterylnie filtruje dopływającą wodę i usuwa z niej mikroorganizmy, cząstki i osady większe niż 0,22 µm. Ten produkt składa się z filtra membranowego Millipore Express® 0,22 µm zamkniętego w obudowie SAN ze specjalnymi złączami do jednostki przygotowania mediów ReadyStream®. Zestawy filtrów są sterylizowane promieniowaniem gamma (> 25 kGy) i mogą być używane z systemem ReadyStream® do sterylizacji do 600 litrów wody i mogą być używane do 30 dni na pokładzie systemu ReadyStream®.
Zastosowanie
Zestaw filtrów ReadyStream® to sterylny filtr do wody, który może być używany razem z workami na pożywki ReadyStream® w systemie ReadyStream® do przygotowywania pożywek hodowlanych.
Inne uwagi
Aby uzyskać dostęp do narzędzia ReadyStream® Data Matrix Generator Tool, kliknij ten link https://www.sigmaaldrich.com/US/en/support/calculators-and-apps/readystream-data-matrix-generator.
Informacje prawne
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
READYSTREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Rewolucja w przygotowywaniu pożywek - nowe rozwiązanie do przygotowywania i dozowania pożywek dla laboratoriów testujących żywność