574714
BAY 61-3606
≥97% (HPLC), solid, Syk inhibitor, Calbiochem®
Synonim(y):
Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, 2-(7-(3,4-Dimethoxyphenyl)-imidazo[1,2-c]pyrimidin-5-ylamino)-nicotinamide, HCl, BAY 61-3606
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, The Syk Inhibitor IV, BAY 61-3606, also referenced under CAS 732938-37-8, controls the biological activity of Syk. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
siła działania
10 nM IC50
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
water: 20 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[n]21c(ncc2)cc(nc1Nc4ncccc4C(=O)N)c3cc(c(cc3)OC)OC
InChI
1S/C20H18N6O3/c1-28-15-6-5-12(10-16(15)29-2)14-11-17-22-8-9-26(17)20(24-14)25-19-13(18(21)27)4-3-7-23-19/h3-11H,1-2H3,(H2,21,27)(H,23,24,25)
Klucz InChI
JWQOJVOKBAAAAR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
Syk
Opakowanie
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2