573127
Inhibitor STAT3 XII, SPI
The STAT3 Inhibitor XII, SPI controls the biological activity of STAT3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
STAT3 Inhibitor XII, SPI
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C146H238N40O42
Masa cząsteczkowa:
3225.69
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
white
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Inhibitor STAT3 XII, SPI kontroluje aktywność biologiczną STAT3. Ta mała cząsteczka/inhibitor jest używana głównie do zastosowań związanych z fosforylacją i defosforylacją.
Przepuszczalny dla komórek 28-merowy peptyd pochodzący z domeny STAT3 SH2 (588-615), który konkurencyjnie zapobiega wiązaniu STAT3 z kognitywnym motywem peptydowym pTyr, hamuje dimeryzację STAT3, indukuje apoptozę i działa jako selektywny konstytutywny inhibitor aktywacji STAT3 w kilku komórkach nowotworowych w stężeniu 50 µM. Wykazano, że lokalizuje się w jądrze, silnie blokuje fosforylację STAT3, wiązanie DNA i aktywność transkrypcyjną przy minimalnym wpływie na sygnalizację STAT1, STAT5 i MEK.
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Sekwencja
H-Phe-Ile-Ser-Lys-Glu-Arg-Glu-Arg-Ala-Ile-Leu-Ser-Tyr-Lys-Pro-Pro-Gly-Tyr-Phe-Leu-Leu-Arg-Phe-Ser-Glu-Ser-Lys-OH
Postać fizyczna
Dostarczany jako sól trifluorooctanowa.
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 6 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Zhao, W., et al. 2010. J. Biol. Chem.285, 35855.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3