Kluczowe dokumenty
56766-M
Sigma-Aldrich
Spermidine, Trihydrochloride
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation.
Synonim(y):
Spermidine, Trihydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H19N3 · 3HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.63
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
opis
Merck USA index - 14, 8742
Poziom jakości
Próba
≥98% (TLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
kolor
white
rozpuszczalność
ethanol: soluble
water: soluble
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[N+H2](CCC[N+H3])CCCC[N+H3]
InChI
1S/C7H19N3.3ClH/c8-4-1-2-6-10-7-3-5-9;;;/h10H,1-9H2;3*1H
Klucz InChI
LCNBIHVSOPXFMR-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Polyamine that plays an important role in the regulation of cellular proliferation and differentiation. Inhibits neuronal nitric oxide synthase.
Działania biochem./fizjol.
Primary Target
Inhibits neuronal nitric oxide synthase
Ostrzeżenie
Toxicity: Irritant (B)
Rekonstytucja
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C).
Inne uwagi
Hu, J., et al. 1994. Neurosci. Lett. 175, 41.
Trubiani, O., et al. 1994. Biochem. Mol. Biol. Int.32, 1085.
He, Y., et al. 1993. Eur. J. Biochem. 217, 89.
Svensson, F., et al. 1993. Mol. Cell. Biochem.124, 141.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3