Kluczowe dokumenty
566320
Sigma-Aldrich
Sirtinol
A cell-permeable 2-hydroxy-1-naphthaldehyde derivative that acts as a specific and direct inhibitor of the sirtuin class of deacetylase activity with no affect on human HDAC1.
Synonim(y):
2-[(2-hydroksynaftalen-1-ylometyleno)amino]-N-(1-fenyloetylo)benzamid, Sir Two Inhibitor Naphthol, SIRT1 Inhibitor I, SIRT1/2 Inhibitor I, SIRT2 Inhibitor III
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H22N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
394.47
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
yellow
rozpuszczalność
DMSO: 1 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
N([C@@H](C)c4ccccc4)C(=O)c1c(cccc1)N\C=C2\c3c(cccc3)C=CC\2=O
InChI
1S/C26H22N2O2/c1-18(19-9-3-2-4-10-19)28-26(30)22-13-7-8-14-24(22)27-17-23-21-12-6-5-11-20(21)15-16-25(23)29/h2-18,27H,1H3,(H,28,30)/b23-17-/t18-/m0/s1
Klucz InChI
YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalna dla komórek pochodna 2-hydroksy-1-naftaldehydu, która działa jako specyficzny i bezpośredni inhibitor aktywności deacetylazy histonowej (HDAC) klasy sirtuin. Nie wpływa na ludzką HDAC1. Zgłaszano, że blokuje aktywność wyciszania transkrypcji Sir2p in vivo (IC50 = 25 µM) i aktywność HDAC zależną od NAD w oczyszczonych rekombinowanych drożdżach Sir2p i ludzkim SIRT2 in vitro (IC50 = odpowiednio 68 µM i 38 µM).
Przepuszczalna dla komórek pochodna 2-hydroksy-1-naftaldehydu, która działa jako specyficzny i bezpośredni inhibitor aktywności deacetylazy klasy sirtuin bez wpływu na ludzką HDAC1 (IC50 = 48 µM, 131 µM i 58 µM odpowiednio dla ySir2, hSIRT1 i hSIRT2). Zgłaszano, że hamuje aktywność wyciszania transkrypcji Sir2p in vivo (IC50 = 25 µM) i zależną od NAD aktywność deacetylazy histonowej oczyszczonych rekombinowanych drożdży Sir2p i ludzkiej SIRT2 in vitro (IC50 = odpowiednio 70 µM i 40 µM). Dostępny jest również 10 mM (1 mg/254 µl) roztwór Sirtinolu (nr kat. 566321) w DMSO.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: 48 µM, 131 µM i 58 µM dla ySir2, hSIRT1 i hSIRT2.
Główny cel
Ludzki HDAC1
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Rekonstytucja
Po rekonstytucji, podzielić i zamrozić (-20°C). Roztwory podstawowe są stabilne przez okres do 3 miesięcy w temperaturze -20°C.
Inne uwagi
Mai, A., et al. 2005. J. Med. Chem.48, 7789.
Grozinger, C.M., et al. 2001. J. Biol. Chem.276, 38837.
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Esther Vorovich et al.
Aging, 1(1), 58-67 (2008-01-01)
P53 homolog p63 was shown to play a role in premature ageing phenotype found in mouse models through regulation of the replicative senescence. We previously showed that the forced DeltaNp63alpha expression decreased the SIRT1 protein levels, and induced the replicative