479975
NDGA
A cell-permeable antioxidant and a selective lipoxygenase (LOX) inhibitor (IC₅₀ = 200 nM, 30 µM, and 30 µM for 5-LOX, 12-LOX, and 15-LOX, respectively) over cyclooxygenase (IC₅₀ = 100 µM).
Synonim(y):
NDGA, Nordihydroguaiaretic Acid
opis
Merck USA index - 14, 6693
Próba
≥90% (HPLC)
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
ethanol: soluble
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
10-30°C
ciąg SMILES
Oc1c(ccc(c1)C[C@H]([C@H](Cc2cc(c(cc2)O)O)C)C)O
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3/t11-,12+
Klucz InChI
HCZKYJDFEPMADG-TXEJJXNPSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
LOX-5
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Goodman, Y., et al. 1994. Brain Res. 654, 171.
Kozubik, A., et al. 1993. Exp. Hematol. 21, 138.
Salari, H., et al. 1984. Prostagland. Leuk. Med. 13, 53.
Hope, W.C., et al. 1983. Biochem. Pharmacol. 32, 367.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3