PHR3509
Nordihydroguaiaretic Acid
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Nordihydroguaiaretic acid, 1,4-Bis(3,4-dihydroxyphenyl)-2,3-dimethylbutane, 4,4′-(2,3-Dimethyltetramethylene)dipyrocatechol, Masoprocol, NDGA
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
opis
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
rodzina API
nordihydroguaiaretic acid
Postać
crystals
opakowanie
pkg of 500 mg
mp
184-186 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
CC(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(C)Cc2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H22O4/c1-11(7-13-3-5-15(19)17(21)9-13)12(2)8-14-4-6-16(20)18(22)10-14/h3-6,9-12,19-22H,7-8H2,1-2H3
Klucz InChI
HCZKYJDFEPMADG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta