557520
Ro-31-8220
A cell-permeable, reversible, competitive, and selective inhibitor of protein kinase C (PKC; IC₅₀ = 10 nM) over CaM kinase II (IC₅₀ = 17 µM) and protein kinase A (IC₅₀ = 900 nM).
Synonim(y):
3-[1-[3-(amidinotio)propylo-1H-indol-3-ylo]-3-(1-metylo-1H-indol-3-ylo)maleimid, bisindolilomaleimid IX, metanosulfonian
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
kolor
red
rozpuszczalność
water: 1 mg/mL
DMSO: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S](=O)(=O)(O)C.S(CCC[n]1c2c(c(c1)C3=C(C(=O)NC3=O)c4c5c([n](c4)C)cccc5)cccc2)\C(=N\[H])\N
InChI
1S/C25H23N5O2S.CH4O3S/c1-29-13-17(15-7-2-4-9-19(15)29)21-22(24(32)28-23(21)31)18-14-30(11-6-12-33-25(26)27)20-10-5-3-8-16(18)20;1-5(2,3)4/h2-5,7-10,13-14H,6,11-12H2,1H3,(H3,26,27)(H,28,31,32);1H3,(H,2,3,4)
Klucz InChI
SAWVGDJBSPLRRB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Działania biochem./fizjol.
PKC
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Powell, D.J., et al. 2003. Mol. Cell Biol.23, 7794.
Han, Z., et al. 2000. Cell Death Differ.7, 521.
Hers, I., et al. 1999. FEBS Lett.460, 433.
Beltman, J., et al. 1996. J. Biol. Chem. 271, 27018.
Keller, H.U., and Niggli, V. 1993. Biochem. Biophys. Res. Commun.194, 1111.
McKenna, J.P., and Hanson, P.J. 1993. Biochem. Pharmacol.46, 583.
Davis, P.D., et al. 1992. J. Med. Chem. 35, 994.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2