361550
BIO
≥97% (HPLC), solid, GSK-3GSK-3α/β inhibitor, Calbiochem
Synonim(y):
BIO, (2ʹ Z,3ʹ E)-6-bromoindirubin-3ʹ-oxime
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
GSK-3 Inhibitor IX, BIO, CAS 667463-62-9, is a cell-permeable, highly potent, selective, reversible, and ATP-competitive inhibitor of GSK-3α/β (IC₅₀ = 5 nM). Maintains self-renewal in human & mouse embryonic stem cells.
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
purple
rozpuszczalność
DMSO: 5 mg/mL
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2
InChI
1S/C16H10BrN3O2/c17-8-5-6-9-12(7-8)19-16(21)13(9)15-14(20-22)10-3-1-2-4-11(10)18-15/h1-7,14,18H,(H,19,21)/b15-13-
Klucz InChI
WFRDXNRAUPBBTO-SQFISAMPSA-N
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Ostrzeżenie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3