Kluczowe dokumenty
361556
Sigma-Aldrich
Inhibitor GSK-3 IX, kontrola, MeBIO
The GSK-3 Inhibitor IX, Control, MeBIO, also referenced under CAS 710323-61-8, controls the biological activity of GSK-3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Synonim(y):
1-Metylo-BIO
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H12BrN3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
370.20
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
protect from light
kolor
dark red
rozpuszczalność
DMSO: 10 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Brc1cc2c(cc1)\C(=C3\Nc4c(cccc4)C\3N=O)\C(=O)N2C
InChI
1S/C17H12BrN3O2/c1-21-13-8-9(18)6-7-11(13)14(17(21)22)16-15(20-23)10-4-2-3-5-12(10)19-16/h2-8,15,19H,1H3/b16-14-
Klucz InChI
ATNXSIPNXWSMRK-PEZBUJJGSA-N
Opis ogólny
Przepuszczalny dla komórek N-metylowany analog inhibitora GSK-3 IX, BIO (nr kat. 361550), który służy jako odpowiednia nieaktywna kontrola kinazy (IC50 >92 µM dla Cdk1/B, >100 µM dla Cdk5/p25 i GSK-3α/β). Działa jako silny ligand dla receptora węglowodorów arylowych (AhR; EC50 = 20 nM i 93 nM odpowiednio dla systemów reporterowych drożdży i wątroby) i wykazuje właściwości antyproliferacyjne.
Działania biochem./fizjol.
Docelowe IC50: >92 µM dla Cdk1/B, >100 µM dla Cdk5/p25 i GSK-3α/β
Główny cel
Odpowiednia nieaktywna kontrola kinazy
Odwracalny: nie
Produkt nie konkuruje z ATP.
Przepuszczalność komórek: tak
Opakowanie
Pakowane w atmosferze gazu obojętnego
Ostrzeżenie
Toksyczność: Standardowa obsługa (A)
Informacje prawne
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Verónica Uribe-Etxebarria et al.
Cells, 9(3) (2020-03-12)
Dental pulp stem cells (DPSCs) from adult teeth show the expression of a very complete repertoire of stem pluripotency core factors and a high plasticity for cell reprogramming. Canonical Wnt and Notch signaling pathways regulate stemness and the expression of